Przejdź do
72963
12-(7-Nitrobenzofurazan-4-ylamino)dodecanoic acid
suitable for fluorescence
Synonim(y):
12-(7-Nitro-2,1,3-benzoxadiazol-4-ylamino)dodecanoic acid
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H26N4O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
378.42
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
Beilstein/REAXYS Number:
7392043
MDL number:
eCl@ss:
32039090
assay
≥98.0% (TLC)
form
powder
solubility
DMF: soluble, methanol: soluble
fluorescence
λex 466 nm; λem 530 nm in methanol
suitability
suitable for fluorescence
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(=O)CCCCCCCCCCCNc1ccc([N+]([O-])=O)c2nonc12
InChI
1S/C18H26N4O5/c23-16(24)10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-13-19-14-11-12-15(22(25)26)18-17(14)20-27-21-18/h11-12,19H,1-10,13H2,(H,23,24)
InChI key
YPOHVKMXKUSZRL-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
For probing the ligand binding sites of fatty acid and sterol carrier proteins
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)