Przejdź do
72987
2-Deoxy-2-[(7-nitro-2,1,3-benzoxadiazol-4-yl)amino]-D-glucose
≥97% (HPLC)
Synonim(y):
2-NBDG, 2-[N-(7-Nitrobenz-2-oxa-1,3-diazol-4-yl)amino]-2-deoxy-D-glucose
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2170,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H14N4O8
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
342.26
UNSPSC Code:
12352108
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
7603370
2170,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
synthetic
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
fluorescence
λex 494 nm; λem 551 nm in DMSO
application(s)
cell analysis
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](Nc1ccc([N+]([O-])=O)c2nonc12)C=O
InChI
1S/C12H14N4O8/c17-3-6(11(20)12(21)8(19)4-18)13-5-1-2-7(16(22)23)10-9(5)14-24-15-10/h1-3,6,8,11-13,18-21H,4H2/t6-,8+,11+,12+/m0/s1
InChI key
QUTFFEUUGHUPQC-ILWYWAAHSA-N
General description
2-Deoxy-2-[(7-nitro-2,1,3-benzoxadiazol-4-yl) amino]-D-glucose, also known as 2-NBDG, is a fluorescent D-glucose analog. The consequent fluorescent activity is detected by flow cytometry. 2-NBDG is incubated directly with the test sample for uptake, followed by measurement.
Application
2-Deoxy-2-[(7-nitro-2,1,3-benzoxadiazol-4-yl) amino]-D-glucose is used as a fluorescent indicator for direct glucose uptake measurement. 2-NBDG is used as a fluorescent deoxyglucose analog to study the tumor cells. For in vivo imaging of epileptic activity experiments, 2-NBDG is used as a fluorescent deoxyglucose analog.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
712795712760F5006
description
≥97% (HPLC)
description
≥97.0% (HPLC)
description
≥95% (HPLC)
description
glycosylation inhibitor, glucose analog
biological source
synthetic
biological source
-
biological source
-
biological source
-
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥97.0% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98.00% (TLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
300
form
powder
form
powder
form
solid
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
application(s)
cell analysis
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)