Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 810,00 zł |
50 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3300,00 zł 2805,00 zł |
Informacje o tej pozycji
810,00 zł
Quality Segment
assay
≥70% (qNMR), ≥95% (TLC)
form
powder or crystals
optical activity
[α]/D 15±2°, c = 1 in H2O
impurities
≤20% water
color
white to off-white
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(C[C@@H](C(O)=O)NC(NCCC[C@H](N)C(O)=O)=N)=O.[Li+]
InChI
1S/C10H18N4O6.Li/c11-5(8(17)18)2-1-3-13-10(12)14-6(9(19)20)4-7(15)16;/h5-6H,1-4,11H2,(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20)(H3,12,13,14);/q;+1/t5-,6-;/m0./s1
InChI key
MGJRREWOOITZBB-GEMLJDPKSA-N
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥95% (TLC) | description ≥80% | description certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland | description BioUltra, ≥99.5% (NT) |
| form powder or crystals | form powder | form - | form powder or crystals |
| assay ≥95% (TLC), ≥70% (qNMR) | assay ≥80% | assay - | assay ≥99.5% (NT) |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - |
| color white to off-white | color - | color - | color white |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 100 |
| impurities ≤20% water | impurities - | impurities - | impurities insoluble matter, passes filter test, ≤0.3% foreign amino acids |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-Argininosuccinic acid lithium salt
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?