Przejdź do
73572
L-(−)-Glyceraldehyde
≥90% (HPLC)
Synonim(y):
(2S)-2,3-Dihydroxypropanal
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
603,00 zł
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2210,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
7290,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C3H6O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
90.08
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
EC Number:
207-836-7
Beilstein/REAXYS Number:
1720475
MDL number:
603,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥90% (HPLC)
optical activity
[α]/D -11.0±3.0°, c = 2 in H2O (after 24 h)
solubility
water: soluble 30 g/L at 18 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC[C@H](O)C=O
InChI
1S/C3H6O3/c4-1-3(6)2-5/h1,3,5-6H,2H2/t3-/m1/s1
InChI key
MNQZXJOMYWMBOU-GSVOUGTGSA-N
Application
  • L-Glyceraldehyde Inhibits Neuroblastoma Cell Growth via a Multi-Modal Mechanism on Metabolism and Signaling.: This research highlights the inhibitory effects of L-Glyceraldehyde on neuroblastoma cell growth, revealing its impact through multiple pathways in metabolism and cell signaling (Forbes M et al., 2024).
Biochem/physiol Actions
L-(-)-Glyceraldehyde is an important intermediate in carbohydrate metabolism.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
G550002288M1000
description
≥90% (HPLC)
description
≥99%
description
ReagentPlus®, ≥99%
description
≥95% (titration)
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥99%
assay
≥99%
assay
≥95% (titration)
solubility
water: soluble 30 g/L at 18 °C
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
-
solubility
water: 100 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
300
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
optical activity
[α]/D -11.0±3.0°, c = 2 in H2O (after 24 h)
optical activity
-
optical activity
[α]20/D −30±2°, c = 5.5% in pyridine
optical activity
-
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
233.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
112 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)