Przejdź do
73873
Lectin from Ulex europaeus-Atto 594 conjugate
Synonim(y):
Ulex europaeus agglutinin-Atto 594 conjugate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
500 μg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1800,00 zł
1530,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352108
1530,00 zł
Cena katalogowa1800,00 złZaoszczędź 15%
Rabat tylko przez Internet
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
carbohydrate specificity α-L-Fucose
Quality Segment
form
powder
fluorescence
λex 601 nm; λem 627 nm in PBS
storage temp.
−20°C
General description
Lectins are ubiquitous proteins or glycoproteins with a high and specific affinity to sugar residues. They allow a sensitive detection of cellular carbohydrates, revealing subtle alteration in glycosylation between otherwise indistinguishable cells.
Atto-dyes have very bright fluorescent signals and high photostability, which enable a direct one-step tissue-binding protocol. Time-consuming multistage amplification procedures are not required for Atto-dye lectin conjugates
find more information here
Legal Information
This product is for Research use only. In case of intended commercialization, please contact the IP-holder (ATTO-TEC GmbH, Germany) for licensing.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
19337L9006L5505
description
-
description
-
description
FITC conjugate, lyophilized powder
description
lyophilized powder
fluorescence
λex 601 nm; λem 627 nm in PBS
fluorescence
λex 501 nm; λem 523 nm in PBS
fluorescence
-
fluorescence
-
form
powder
form
powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
description
carbohydrate specificity α-L-Fucose
description
carbohydrate specificity α-L-Fucose
description
-
description
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)