Przejdź do
73881
Fluo 3-AM
≥90% (TLC)
Synonim(y):
4-(6-Acetoxymethoxy-2,7-dichloro-3-oxo-9-xanthenyl)-4′-methyl-2,2′(ethylenedioxy)dianiline-N,N,N′,N′-tetraacetic acid tetrakis(acetoxymethyl) ester
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4270,00 zł
2135,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C51H50Cl2N2O23
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1129.85
MDL number:
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.32
eCl@ss:
32039090
2135,00 zł
Cena katalogowa4270,00 złZaoszczędź 50%
Rabat tylko przez Internet
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥90% (TLC)
form
powder
fluorescence
λex 506 nm; λem 525 nm in 0.1 M Tris pH 8.0, esterase
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(=O)OCOC(=O)CN(CC(=O)OCOC(C)=O)c1ccc(C)cc1OCCOc2cc(ccc2N(CC(=O)OCOC(C)=O)CC(=O)OCOC(C)=O)C3=C4C=C(Cl)C(=O)C=C4Oc5cc(OCOC(C)=O)c(Cl)cc35
InChI
1S/C51H50Cl2N2O23/c1-28-7-9-39(54(19-47(62)74-24-69-30(3)57)20-48(63)75-25-70-31(4)58)45(13-28)66-11-12-67-46-14-34(8-10-40(46)55(21-49(64)76-26-71-32(5)59)22-50(65)77-27-72-33(6)60)51-35-15-37(52)41(61)17-42(35)78-43-18-44(38(53)16-36(43)51)73-23-68-29(2
InChI key
PTPUOMXKXCCSEN-UHFFFAOYSA-N
Application
Cell permeable fluorescent indicator of intracellular Ca2+; non-fluorescent until it is hydrolyzed intracellularly and/or in the presence of Ca2+; lower binding affinity allows measurement of higher peaks of Ca2+ transients than with Fura 2.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fluo 3-AM
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)