Our products are not for human use; they are labeled for research purposes only. Please see our terms and conditions. https://www.sigmaaldrich.com/US/en/life-science/legal/terms-and-conditions#3
Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 321,00 zł |
50 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 847,00 zł |
250 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2870,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H12O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
180.16
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352201
EC Number:
211-394-0
MDL number:
321,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98.0% (HPLC)
form
solid
optical activity
[α]/D 64.0±3.0°, c = 1 in H2O
color
white
mp
230 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9/h1-12H/t1-,2-,3-,4-,5+,6+/m0/s1
InChI key
CDAISMWEOUEBRE-LKPKBOIGSA-N
Application
- D-chiro-inositol in clinical practice: An extensive review by The Experts Group on Inositol in Basic and Clinical Research presents D-chiro-inositol as a valuable substance in managing conditions like polycystic ovary syndrome, highlighting its clinical applications and potential benefits in metabolic syndrome management (Dinicola et al., 2024).
- D-chiro-inositol enhancing longevity and antioxidant capacity: A study demonstrates that D-chiro-inositol boosts antioxidant capacity and extends lifespan in Caenorhabditis elegans through the activation of Nrf-2/SKN-1 and FOXO/DAF-16 pathways, suggesting its potential for optimizing dosage in age-related health interventions (Shi et al., 2023).
Biochem/physiol Actions
Important second messenger in insulin signal transduction.
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description ≥98.0% (HPLC) | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description 95% |
| assay ≥98.0% (HPLC) | assay - | assay 95% |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 |
| form solid | form - | form solid |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| color white | color - | color - |
| mp 230 °C (lit.) | mp 230 °C (lit.) | mp 230 °C (lit.) |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
Is this fit for human consumption?