Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C42H78O10PNa
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
797.03
UNSPSC Code:
51191904
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.85
biological source
synthetic
assay
≥98.0% (TLC)
form
powder
functional group
phospholipid
lipid type
phosphoglycerides
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na].CCCCCCCC\C=C\CCCCCCCC(=O)OCC(COP(O)(=O)OCC(O)CO)OC(=O)CCCCCCC\C=C\CCCCCCCC
InChI
1S/C42H79O10P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-41(45)49-37-40(38-51-53(47,48)50-36-39(44)35-43)52-42(46)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2;/h17-20,39-40,43-44H,3-16,21-38H2,1-2H3,(H,47,48);/q;+1/p-1/b19-17-,20-18-;/t39?,40-;/m1./s1
InChI key
IUVFCFQZFCOKRC-IPKKNMRRSA-M
General description
Biochem/physiol Actions
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Other Notes
PG(18:1(9Z)/18:1(9Z))
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1,2-Dioleoyl-sn-glycero-3-phospho-rac-(1-glycerol) sodium salt
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?