Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.26
UNSPSC Code:
41105336
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócsterility
0.45 μm filtered
form
solution
concentration
1 mg/mL in 10 mM NaOH
storage temp.
2-8°C
Application
Suitable as IEF marker for HPCE and IEF gels.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under UV-VIS detectable IEF Marker solution
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?