Przejdź do
76275
PBFI-AM
suitable for fluorescence, ≥98.0% (HPCE)
Synonim(y):
Potassium indicator PBFI-AM, Potassium-binding benzofuran isophthalate-AM
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
6270,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C58H62N2O24
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1171.11
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12171500
MDL number:
6270,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98.0% (HPCE)
form
powder
solubility
DMSO: soluble, methanol: soluble
fluorescence
λex 334 nm; λem 525 nm (with Na), λex 370 nm; λem 540 nm in methanol
suitability
suitable for fluorescence
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COc1cc2cc(oc2cc1N3CCOCCOCCN(CCOCCOCC3)c4cc5oc(cc5cc4OC)-c6ccc(cc6C(=O)OCOC(C)=O)C(=O)OCOC(C)=O)-c7ccc(cc7C(=O)OCOC(C)=O)C(=O)OCOC(C)=O
InChI
1S/C58H62N2O24/c1-35(61)75-31-79-55(65)39-7-9-43(45(23-39)57(67)81-33-77-37(3)63)51-25-41-27-53(69-5)47(29-49(41)83-51)59-11-15-71-19-21-73-17-13-60(14-18-74-22-20-72-16-12-59)48-30-50-42(28-54(48)70-6)26-52(84-50)44-10-8-40(56(66)80-32-76-36(2)62)24-46(44)58(68)82-34-78-38(4)64/h7-10,23-30H,11-22,31-34H2,1-6H3
InChI key
AUKRBWNSOWVABU-UHFFFAOYSA-N
Application
suitable for the detection of K+
Other Notes
Cell permeant deriv. of fluorescent indicator for mitochondrial potassium
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)