Przejdź do
76440
Pentacene
suitable for fluorescence, >95.0%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H14
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
278.35
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
EC Number:
205-193-7
Beilstein/REAXYS Number:
1912418
MDL number:
Aby zapytać o ten produkt 76440, skontaktuj się z lokalnym biurem lub sprzedawcą firmy Merck. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
>95.0%
form
solid
mp
372-374 °C (subl.)
suitability
suitable for fluorescence
SMILES string
c1ccc2cc3cc4cc5ccccc5cc4cc3cc2c1
InChI
1S/C22H14/c1-2-6-16-10-20-14-22-12-18-8-4-3-7-17(18)11-21(22)13-19(20)9-15(16)5-1/h1-14H
InChI key
SLIUAWYAILUBJU-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Pentacene
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)