Przejdź do
78816
DEAE-Dextran
average mol wt 20,000
Synonim(y):
Diethylaminoethyl-Dextran
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
MDL number:
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.32
form
powder
mol wt
average mol wt 20,000
composition
nitrogen content, 2.5-4.5%
loss
≤10% loss on drying
storage temp.
−20°C
SMILES string
O(CCC)C(=O)c1ccc(cc1)C
InChI
1S/C11H14O2/c1-3-8-13-11(12)10-6-4-9(2)5-7-10/h4-7H,3,8H2,1-2H3
InChI key
LRNBWFXCDULFQF-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under DEAE-Dextran
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)