Przejdź do
78903
(E/Z)-Phytoene
mixture of isomers, ≥95% (HPLC)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
5620,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C40H64
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
544.94
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352202
MDL number:
5620,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
storage temp.
−20°C
SMILES string
C\C(C)=C\CC\C(C)=C\CC\C(C)=C\CC\C(C)=C\C=C\C=C(/C)CC\C=C(/C)CC\C=C(/C)CC\C=C(\C)C
InChI
1S/C40H64/c1-33(2)19-13-23-37(7)27-17-31-39(9)29-15-25-35(5)21-11-12-22-36(6)26-16-30-40(10)32-18-28-38(8)24-14-20-34(3)4/h11-12,19-22,27-30H,13-18,23-26,31-32H2,1-10H3/b12-11+,35-21+,36-22+,37-27+,38-28+,39-29+,40-30+
InChI key
YVLPJIGOMTXXLP-KEKOKYSKSA-N
General description
Phytoene is a colorless carotenoid, that is bioavailable and may be beneficial for health. It belongs to the carotenoid family and can absorb light in the UV (ultra violet) range (λ max 287nm).
Application
(E/Z)-Phytoene has been used as a reference standard to prepare the standard curve in high-performance liquid chromatography (HPLC).
Biochem/physiol Actions
Phytoene acts as precursors for other carotenoids in nature. It can also serve as free radical quenchers, DNA protectors and anti-inflammatory agents.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
OTV000829JRD0518OTV000597
description
mixture of isomers, ≥95% (HPLC)
description
-
description
-
description
-
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
assay
≥95% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. 異性体の数と、それぞれの比率が知りたいです。
    1 answer
    1. The E/Z prefix in the product name stands for Entgegen (opposite side) and Zusammen (same side) or Trans and Cis, respectively. This product consists of two isomers. The ratio of each has not been determined.