Przejdź do
79279
3-Phenylumbelliferone
suitable for fluorescence, ≥98.0% (TLC)
Synonim(y):
7-Hydroxy-3-phenylcoumarin
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H10O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
238.24
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
384125
eCl@ss:
32150313
assay
≥98.0% (TLC)
form
crystals
mp
206-210 °C (lit.)
solubility
DMF: soluble, DMSO: soluble, alcohols: soluble
fluorescence
λex 338 nm; λem 463 nm (pH 3.0), λex 383 nm; λem 472 nm in 0.1 M Tris pH 9.0
suitability
suitable for fluorescence
SMILES string
Oc1ccc2C=C(C(=O)Oc2c1)c3ccccc3
InChI
1S/C15H10O3/c16-12-7-6-11-8-13(10-4-2-1-3-5-10)15(17)18-14(11)9-12/h1-9,16H
InChI key
RIPZCQZTVDNJHQ-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... MIF(4282)
Application
suitable as pH-indicator
Other Notes
Fluorescent pH probe for the physiological pH range
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)