Przejdź do
79382
Phosphate buffered saline
tablet
Synonim(y):
PBS
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12161700
eCl@ss:
32129211
MDL number:
Nazwa produktu
Phosphate buffered saline, tablet
form
tablet
solubility
H2O: 1 tablet/200 mL, clear, colorless
application(s)
diagnostic assay manufacturing
Preparation Note
Application procedure:
Dissolve 1 tablet in 200 mL water to obtain a 137 mM NaCl, 2.7 mM KCl and 10 mM phosphate buffer solution (pH 7.4 at 25 °C)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Phosphate buffered saline
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)