Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H15NO5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
313.30
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
assay
≥97.0% (HPLC)
form
powder
fluorescence
λex 500 nm; λem ~593 nm in 0.1 M Tris pH 8.0 (after cleavage by esterase)
suitability
suitable for fluorescence
SMILES string
CC(C)COC(=O)Oc1ccc2N=C3C=CC(=O)C=C3Oc2c1
InChI
1S/C17H15NO5/c1-10(2)9-21-17(20)22-12-4-6-14-16(8-12)23-15-7-11(19)3-5-13(15)18-14/h3-8,10H,9H2,1-2H3
InChI key
RVDFSVVDUVHHKE-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
Fluorogenic indicator for cell viability, cell permeant, ~2-times higher sensitivity than calcein-AM; additionally, 80-90 nm more long-wave shift of spectra. Shows esterase activity
Co się dzieje?
WGK 3
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?