Przejdź do
83266
Magnesium sulfate solution
BioUltra, Molecular Biology
Synonim(y):
Magnesium Sulphate, Magnesium(II) sulfate, MgSO4
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
411,00 zł
500 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
946,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
MgSO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
120.37
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161700
MDL number:
eCl@ss:
38030409
Grade:
Molecular Biology
Form:
liquid
411,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
Molecular Biology
Quality Segment
product line
BioUltra
form
liquid
concentration
2.5 M in H2O
impurities
DNases, none detected, RNases, none detected, insoluble matter, passes filter test, phosphatases, none detected, proteases, none detected, <0.002% total nitrogen (N)
pH
6.5-8.5 (25 °C)
anion traces
chloride (Cl-): ≤5 mg/kg
cation traces
Al: ≤1 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Ba: ≤1 mg/kg, Bi: ≤1 mg/kg, Ca: ≤20 mg/kg, Cd: ≤1 mg/kg, Co: ≤1 mg/kg, Cr: ≤1 mg/kg, Cu: ≤1 mg/kg, Fe: ≤1 mg/kg, K: ≤20 mg/kg, Li: ≤1 mg/kg, Mn: ≤1 mg/kg, Mo: ≤1 mg/kg, Na: ≤20 mg/kg, Ni: ≤1 mg/kg, Pb: ≤1 mg/kg, Sr: ≤1 mg/kg, Zn: ≤1 mg/kg
λ
neat
UV absorption
λ: 260 nm Amax: 0.03, λ: 280 nm Amax: 0.02
SMILES string
[Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Mg.H2O4S/c;1-5(2,3)4/h;(H2,1,2,3,4)/q+2;/p-2
InChI key
CSNNHWWHGAXBCP-UHFFFAOYSA-L
Application
  • Optimization in vinasse processing: Magnesium sulfate plays a role in optimizing the electrodialysis and nanofiltration process of vinasse, enhancing environmental sustainability and efficiency in waste management practices, which are crucial for industrial applications including the production of IVD reagents (Duarte et al., 2023).
  • Screening of flame retardant residues: In analytical methodologies like QuEChERS-gas chromatography, magnesium sulfate is employed for its efficacy in the extraction and cleanup steps, underscoring its importance in ensuring high-purity standards required for accurate and reliable diagnostic assays (Li et al., 2023).
Biochem/physiol Actions
Magnesium sulphate can be used to treat acute severe asthma. It is mainly considered as a neuroprotective agent.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
M3409793612945609
description
BioUltra, Molecular Biology
description
Molecular Biology, 1.00 M±0.04 M
description
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri™, reagent grade, ≥97%
description
anhydrous, ≥99.9% trace metals basis
form
liquid
form
liquid
form
powder or granules
form
powder or chunks
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
grade
Molecular Biology
grade
Molecular Biology
grade
reagent grade, anhydrous
grade
anhydrous
cation traces
Ca: ≤20 mg/kg, Zn: ≤1 mg/kg, Cu: ≤1 mg/kg, K: ≤20 mg/kg, Cr: ≤1 mg/kg, Cd: ≤1 mg/kg, Bi: ≤1 mg/kg, Na: ≤20 mg/kg, Fe: ≤1 mg/kg, Mo: ≤1 mg/kg, Li: ≤1 mg/kg, Al: ≤1 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Sr: ≤1 mg/kg, Co: ≤1 mg/kg, Ba: ≤1 mg/kg, Ni: ≤1 mg/kg, Pb: ≤1 mg/kg, Mn: ≤1 mg/kg
cation traces
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
cation traces
-
cation traces
(32 elements)
pH
6.5-8.5 (25 °C)
pH
-
pH
-
pH
-
anion traces
chloride (Cl-): ≤5 mg/kg
anion traces
-
anion traces
-
anion traces
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Magnesium sulfate solution
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?