Przejdź do
83637
Resorufin butyrate
suitable for fluorescence, ≥95% (TLC)
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H13NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
283.28
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1140868
eCl@ss:
32039090
assay
≥95% (TLC)
form
powder or crystals
mp
136-138 °C (lit.)
solubility
DMF: soluble, DMSO: soluble, alcohols: soluble
fluorescence
λex 500 nm; λem 593 nm in 0.1 M phosphate pH 8.0 (lipase), λex 540 nm; λem 590 nm in DMSO
suitability
suitable for fluorescence
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCCC(=O)Oc1ccc2N=C3C=CC(=O)C=C3Oc2c1
InChI
1S/C16H13NO4/c1-2-3-16(19)20-11-5-7-13-15(9-11)21-14-8-10(18)4-6-12(14)17-13/h4-9H,2-3H2,1H3
InChI key
RGJTZDRUTUWWTD-UHFFFAOYSA-N
Application
suitable as fluorogenic substrate for lipases, choline esterases
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)