Przejdź do
85529
D-Sorbitol
BioUltra, ≥99.0% (HPLC)
Synonim(y):
D-Glucitol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
669,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2060,00 zł
5 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
8020,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HOCH2(CHOH)4CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
182.17
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-061-5
Beilstein/REAXYS Number:
1721899
MDL number:
eCl@ss:
39020601
669,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor density
<1 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
<0.1 mmHg ( 25 °C)
product line
BioUltra
assay
≥99.0% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]20/D −1.5±0.3°, c = 10% in H2O
impurities
insoluble matter, passes filter test
ign. residue
≤0.1% (as SO4)
loss
≤0.5% loss on drying, 20 °C (HV)
color
colorless
pH
5.0-7.0 (25 °C, 1 M in H2O)
mp
98-100 °C (lit.)
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
cation traces
Al: ≤5 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
application(s)
advanced drug delivery
SMILES string
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)CO
InChI
1S/C6H14O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3-12H,1-2H2/t3-,4+,5-,6-/m1/s1
InChI key
FBPFZTCFMRRESA-JGWLITMVSA-N
Application
May be used for washing spheroplasts and in isoelectric focusing to minimize endoosmotic flow in agarose gels. May be used to induce osmotic stress.
Sorbitol is a sugar alcohol and slowly metabolized sweetener. Sorbitol, a bacterial culture supplement, is used for the preparation of selective plating media to culture Sorbitol-fermenting bacteria including strains of Escherichia coli and Yersinia enterocolitica.
Biochem/physiol Actions
D-Sorbitol is a sugar alcohol that is commonly used as a sugar substitute. It occurs naturally and is also produced synthetically from glucose. The food industry uses D-sorbitol as an additive in the form of a sweetener, humectant, emulsifier, thickener, or dietary supplement. D-Sorbitol has also been found in cosmetics, paper, and pharmaceuticals. Naturally, D-sorbitol occurs widely in plants via photosynthesis, ranging from algae to higher order fruits of the family Rosaceae. Allelic variation of the Tas1r3 gene affects behavioral taste responses to this sugar alcohol, suggesting that it is a T1R3 receptor ligand.
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Sugar alcohols for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
A plasmolyticum that reversibly inhibits the phenylalanine ammonia-lyase activity of protoplasts at concentrations exceeding 50 mM; Synchronization of Plasmodium falciparum erythrocytic stages in culture; Increases fungal α-amylase thermostability.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
W30290297336S3889
description
BioUltra, ≥99.0% (HPLC)
description
FCC, FG
description
liquid, tested according to Ph. Eur.
description
≥98% (GC), BioReagent, suitable for cell culture, suitable for plant cell culture
assay
≥99.0% (HPLC)
assay
-
assay
72-92%
assay
≥98% (GC)
Quality Level
200
Quality Level
400, 300
Quality Level
100
Quality Level
200
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
-
solubility
water: soluble 182 g/L at 20 °C (68 °F)
solubility
water: soluble 182 g/L at 20 °C (68 °F)
form
powder
form
crystals or granules, powder or chunks
form
liquid
form
powder
cation traces
Ca: ≤10 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Al: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg
cation traces
-
cation traces
-
cation traces
-
impurities
insoluble matter, passes filter test
impurities
-
impurities
-
impurities
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under D-Sorbitol
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?