Przejdź do
85878
Streptavidin from Streptomyces avidinii
affinity purified, lyophilized from 10 mM potassium phosphate, ≥13 U/mg protein
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
982,00 zł
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2850,00 zł
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4260,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.32
MDL number:
Form:
powder
Mol wt:
Mr ~60000
982,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
powder
Quality Segment
quality
affinity purified, lyophilized from 10 mM potassium phosphate
specific activity
≥13 U/mg protein
mol wt
Mr ~60000
solubility
H2O: 1 mg/mL, clear to hazy, colorless to faintly yellow
storage temp.
−20°C
General description
Streptavidin is a crystalline protein synthesized by Streptomycetes.
Application
Streptavidin from Streptomyces avidinii has been used:
  • in the pre-functionalization of self-propelled catalytic micromotors
  • in the fabrication and modification of hydroxyapatite-chitosan (HA-CTS) nanofilm-coated substrates
  • as an analyte to bind biomolecules to the gold-inverted polymer solar cells (Au-IPSC)
Biochem/physiol Actions
Streptavidin is a biotin binding protein and has the ability to bind four molecules of biotin. The biotin binding pocket of streptavidin helps to interact with biotin. It can be used to enhance protein binding and multimerization.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
The sales quantitites 1 mg and 5 mg
Analysis Note
Binding capability: Streptavidin binds one molecule of biotin per subunit. Comparison of biotin binding and absorbance measurements indicates that ≤5% binding sites are occupied.
Other Notes
Review: Application of the avidin-biotin technique in microbiology; Protein isolated from the bacterium Streptomyces avidinii, having a high affinity for biotin; Avidin-Biotin technology
1 U corresponds to the amount of protein which binds 1μg (+)-biotin at pH 7.5
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
S0677S9415189730
description
affinity purified, lyophilized from 10 mM potassium phosphate, ≥13 U/mg protein
description
recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder
description
-
description
-
form
powder
form
lyophilized powder
form
-
form
lyophilized solid
mol wt
Mr ~60000
mol wt
-
mol wt
-
mol wt
-
specific activity
≥13 U/mg protein
specific activity
-
specific activity
-
specific activity
≥10 units/mg protein
solubility
H2O: 1 mg/mL, clear to hazy, colorless to faintly yellow
solubility
-
solubility
-
solubility
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Still not finding the right product?
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. What is the atomic mass of this Streptavidin? Is it 66 kDa?
    1 answer
    1. The atomic mass of this product is not characterized for the finished goods. However, according to the following publication, the apparent molecular weight under SDS-PAGE analysis seems to be about 66 kDa. The reference publication is AIMS Biophysics, 7(4): 236–247.
      Helpful?
  2. Is this a recombinant or native protein?
    1 answer
    1. This product is native streptavidin that has been affinity purified from fermentation cultures of Streptomyces avidinii.