Przejdź do
86524
CM-Dextran sodium salt
BioXtra
Synonim(y):
CM-D, Carboxymethyl-dextran sodium salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
468,00 zł
50 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1640,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3040,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
MDL number:
eCl@ss:
32160701
468,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
product line
BioXtra
Quality Segment
form
powder
impurities
≤10% water
color
white
solubility
H2O: 10 mg/mL, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): ≤5500 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤200 mg/kg
cation traces
Ca: ≤500 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤10 mg/kg, K: ≤500 mg/kg, Mg: ≤100 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤10 mg/kg, Zn: ≤10 mg/kg
λ
10 mg/mL in H2O
UV absorption
λ: 260 nm Amax: ≤0.03, λ: 280 nm Amax: ≤0.04
Application
Carboxymethyl-dextran (CMD) may be used as a matrix component to prepare surfaces for cell adherence and culture and in the construction of polymer membranes used in the development of biomaterials/biostructures for applications such as drug delivery.
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Dextrans for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
42867D6924D6001
description
BioXtra
description
Mr ~40,000
description
average mol wt 9,000-20,000
description
average mol wt >500,000 (dextran starting material), contains 0.5-2.0% phosphate buffer, pH 6-8
solubility
H2O: 10 mg/mL, clear, colorless
solubility
water: soluble
solubility
H2O: 100 mg/mL
solubility
H2O: 100 mg/mL
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
color
white
color
white to off-white
color
white to off-white
color
white to off-white
product line
BioXtra
product line
-
product line
-
product line
-
impurities
≤10% water
impurities
-
impurities
-
impurities
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–4 of 4 Questions  
  1. What is the molecular weight of Product No. 86524, CM-Dextran sodium salt?
    1 answer
    1. According to our supplier, the molecular weight is 10000 - 20000 Daltons.
      Helpful?
  2. What is the difference between product 86524, CM-Dextran sodium salt and the discontinued product 27560?
    1 answer
    1. The two products are comparable.  They are chemically the same substance with similar testing specifications.
      Helpful?
  3. What is the carboxyl content of Product No. 86524, CM-Dextran sodium salt?
    1 answer
    1. The carboxyl content is within the limits 1.1-1.5 mmol carboxyl/g.
      Helpful?
  4. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.