Przejdź do
87528
Nα-Benzoyl-L-isoleucyl-L-glutamyl-glycyl-L-arginine-4-nitroanilide
≥97.0% (HPLC), powder
Synonim(y):
Bz-Ile-Glu-Gly-Arg-pNA
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2030,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C32H43N9O9
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
697.74
UNSPSC Code:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.83
MDL number:
2030,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Nα-Benzoyl-L-isoleucyl-L-glutamyl-glycyl-L-arginine-4-nitroanilide, ≥97.0% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥97.0% (HPLC)
form
powder
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC[C@H](C)[C@H](NC(=O)c1ccccc1)C(=O)N[C@@H](CCC(O)=O)C(=O)NCC(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(=O)Nc2ccc(cc2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C32H43N9O9/c1-3-19(2)27(40-28(45)20-8-5-4-6-9-20)31(48)39-24(15-16-26(43)44)29(46)36-18-25(42)38-23(10-7-17-35-32(33)34)30(47)37-21-11-13-22(14-12-21)41(49)50/h4-6,8-9,11-14,19,23-24,27H,3,7,10,15-18H2,1-2H3,(H,36,46)(H,37,47)(H,38,42)(H,39,48)(H,40,45)(H,43,44)(H4,33,34,35)/t19-,23-,24-,27-/m0/s1
InChI key
ZYECEUZMVSGTMR-LBDWYMBGSA-N
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
I0898B3279B3133
description
≥97.0% (HPLC)
description
≥95% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥99% (TLC), suitable for substrate for trypsin
assay
≥97.0% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥99% (TLC)
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)