Przejdź do
88571
1,6-Hexanediol solution
BioUltra, ~6 M in H2O
Synonim(y):
α,ω-Hexanediol, Hexamethylene glycol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
922,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
211-074-0
MDL number:
Form:
liquid
922,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
product line
BioUltra
Quality Segment
form
liquid
concentration
~6 M in H2O
impurities
insoluble matter, passes filter test
cation traces
Al: ≤5 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
λ
neat
UV absorption
λ: 260 nm Amax: 0.1, λ: 280 nm Amax: 0.1
SMILES string
OCCCCCCO
InChI
1S/C6H14O2/c7-5-3-1-2-4-6-8/h7-8H,1-6H2
InChI key
XXMIOPMDWAUFGU-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
H11807240117
description
BioUltra, ~6 M in H2O
description
97%
description
99%
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
form
liquid
form
-
form
-
concentration
~6 M in H2O
concentration
-
concentration
-
product line
BioUltra
product line
-
product line
-
UV absorption
λ: 260 nm Amax: 0.1, λ: 280 nm Amax: 0.1
UV absorption
-
UV absorption
-
cation traces
Cd: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Al: ≤5 mg/kg
cation traces
-
cation traces
-
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)