Przejdź do
89313
Atto 390
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥98.0% (HPCE)
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
eCl@ss:
32160703
product line
BioReagent
assay
≥98.0% (HPCE)
form
powder
manufacturer/tradename
ATTO-TEC GmbH
fluorescence
λex 390 nm; λem 475 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0
suitability
suitable for fluorescence
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC1CC(C)(C)N(CCCC(O)=O)c2cc3OC(=O)C=C(C)c3cc12
InChI
1S/C20H25NO4/c1-12-8-19(24)25-17-10-16-14(9-15(12)17)13(2)11-20(3,4)21(16)7-5-6-18(22)23/h8-10,13H,5-7,11H2,1-4H3,(H,22,23)
InChI key
CORGJZNTIXXSQK-UHFFFAOYSA-N
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)