Przejdź do
89517
(S)-3,4-Dihydroxybutyric acid lithium salt hydrate
≥95.0% (GC)
Synonim(y):
(S)-3,4-Dihydroxybutanoic acid lithium salt hydrate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H8O4 · xLi+ · yH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
120.10 (free acid basis)
MDL number:
UNSPSC Code:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
Assay:
≥85% (free acid, qNMR), ≥95.0% (GC)
Form:
solid
Aby zapytać o ten produkt 89517, skontaktuj się z lokalnym biurem lub sprzedawcą firmy Merck. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥85% (free acid, qNMR), ≥95.0% (GC)
form
solid
optical activity
[α]/D -25±5°, 24 hr, c = 0.1 in 0.1 M HCl
storage temp.
−20°C
SMILES string
O[C@H](CO)CC(O)=O
InChI
1S/C4H8O4/c5-2-3(6)1-4(7)8/h3,5-6H,1-2H2,(H,7,8)/t3-/m0/s1
InChI key
DZAIOXUZHHTJKN-VKHMYHEASA-N
Biochem/physiol Actions
3,4-Dihydroxybutyric acid is a normal human urinary metabolite that is excreted in increased concentration in patients with succinic semialdehyde dehydro- genase (SSADH) deficiency, while healthy adults excrete 0.37 +/- 0.15 (SD) mmoles of 3,4- dihydroxybutyrate per 24 hr. The renal clearance of this compound is roughly equal that of creatinine. This metabolite is also detectable in blood.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)