Przejdź do
90360
Triethylammonium bicarbonate buffer
volatile buffer, ~1.0 M in H2O
Synonim(y):
Buffer solution 1 M pH 8.5 (volatile), Triethylammonium hydrogen carbonate buffer
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
649,00 zł
500 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2220,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12161700
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3624751
649,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
liquid
concentration
~1.0 M in H2O
refractive index
n20/D 1.355
pH
8.4-8.6 (25 °C)
density
1.018 g/mL at 20 °C
λ
neat
UV absorption
λ: 260 nm Amax: ≤0.05, λ: 280 nm Amax: ≤0.05
application(s)
diagnostic assay manufacturing
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(O)=O.CCN(CC)CC
InChI
1S/C6H15N.CH2O3/c1-4-7(5-2)6-3;2-1(3)4/h4-6H2,1-3H3;(H2,2,3,4)
InChI key
AFQIYTIJXGTIEY-UHFFFAOYSA-N
Application
Buffer for use in ion-exchange chromatography and electrophoresis.
Other Notes
For use in ion-exchange chromatography and electrophoresis.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
18597T740890358
description
volatile buffer, ~1.0 M in H2O
description
1 M, suitable for HPLC, LiChropur™
description
1.0 M, pH 8.5±0.1
description
volatile buffer, ~1.0 M in H2O
concentration
~1.0 M in H2O
concentration
1 M
concentration
1.0 M
concentration
~1.0 M in H2O, 1 M
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
-
application(s)
diagnostic assay manufacturing
microbiology
sample preparation
application(s)
advanced drug delivery
detection
diagnostic assay manufacturing
life science and biopharma
sample preparation
density
1.018 g/mL at 20 °C
density
1.015-1.024
density
1.02 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.002 g/mL at 20 °C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)