Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)9(OCH2CH2)3OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
290.44
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161900
Beilstein/REAXYS Number:
1908434
MDL number:
description
non-ionic
Quality Segment
product line
BioXtra
assay
≥97.0% (GC)
form
liquid
mol wt
290.44 g/mol
refractive index
n20/D 1.449
density
0.936 g/mL at 20 °C (lit.)
cation traces
Ca: ≤50 mg/kg, Cd: ≤50 mg/kg, Co: ≤50 mg/kg, Cr: ≤50 mg/kg, Cu: ≤50 mg/kg, Fe: ≤50 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Mg: ≤50 mg/kg, Mn: ≤50 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Ni: ≤50 mg/kg, Pb: ≤50 mg/kg, Zn: ≤50 mg/kg
SMILES string
CCCCCCCCCCOCCOCCOCCO
InChI
1S/C16H34O4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-11-18-13-15-20-16-14-19-12-10-17/h17H,2-16H2,1H3
InChI key
UKODLHVFJRCQME-UHFFFAOYSA-N
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?