Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1600,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C46H46BrClN4S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
834.37
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352108
MDL number:
1600,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócproduct line
BioReagent
Quality Segment
assay
≥80% (HPCE)
form
crystals
fluorescence
λex 822 nm; λem 844 nm in methanol
suitability
suitable for fluorescence
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Br-].CC1(C)\C(=C/C=C2\CCCC(\C=C\C3=[N+](CCCN=C=S)c4ccc5ccccc5c4C3(C)C)=C2Cl)N(CCCN=C=S)c6ccc7ccccc7c16
InChI
1S/C46H46ClN4S2.BrH/c1-45(2)40(50(28-10-26-48-30-52)38-22-18-32-12-5-7-16-36(32)42(38)45)24-20-34-14-9-15-35(44(34)47)21-25-41-46(3,4)43-37-17-8-6-13-33(37)19-23-39(43)51(41)29-11-27-49-31-53;/h5-8,12-13,16-25H,9-11,14-15,26-29H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
NTQGWDKAUSUQIS-UHFFFAOYSA-M
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?