We have not tested the cell membrane permeability of Product 90790, L-α-Hydroxyglutaric acid disodium salt. A helpful reference discussing the use of L-α-Hydroxyglutaric acid disodium salt to treat zebrafish is listed below.Parng, C. et al., Neurotoxicology and Teratology, 28, 509-516 , (2006).
Przejdź do
Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 431,00 zł |
50 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1630,00 zł |
Informacje o tej pozycji
431,00 zł
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
form
powder or crystals
optical activity
[α]/D -8.5±1.5°, c = 1 in 0.1 M NaOH
impurities
≤6.0% water
relevant disease(s)
cancer
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[O-]C(CC[C@@H](C([O-])=O)O)=O.[Na+].[Na+]
InChI
1S/C5H8O5.2Na/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8;;/h3,6H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10);;/q;2*+1/p-2/t3-;;/m0../s1
InChI key
DZHFTEDSQFPDPP-QTNFYWBSSA-L
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Packaging
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
Is Product 90790, L-α-Hydroxyglutaric acid disodium salt cell membrane permeable?
1 answer-
Helpful?
-
-
What is the Department of Transportation shipping information for this product?
1 answer-
Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.