Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 846,00 zł |
250 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1270,00 zł |
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4460,00 zł |
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 11 660,00 zł |
Informacje o tej pozycji
846,00 zł
Quality Segment
form
dry powder
potency
≥27.5 units per mg
quality
300
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
≤1.0 EU/mL endotoxin
solubility
water: 10 mg/mL (pH 2.0—2.5)
UniProt accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
InChI key
PBGKTOXHQIOBKM-FHFVDXKLSA-N
Gene Information
human ... INS(3630)
General description
Application
- Recombinant Human Insulin has been used in the media for adipogenic induction of mesenchymal stem cells.
- It has been used as a supplement in the cell culture media of airway epithelial cells.
- It has been used in the culture media for differentiation of cells, GLUT4 (glucose transporter type 4) translocation assay and to study interaction of insulin with insulin receptor via surface plasmon resonance.
Biochem/physiol Actions
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description dry powder, for research or for further manufacturing use | description meets USP testing specifications | description recombinant, expressed in yeast, γ-irradiated, suitable for cell culture | description recombinant, expressed in yeast (proprietary host) |
| form dry powder | form solid | form lyophilized powder | form powder |
| impurities ≤1.0 EU/mL endotoxin | impurities - | impurities - | impurities - |
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable |
| potency ≥27.5 units per mg | potency ≥27.5 units/mg (dry) | potency ≥25 USP units per mg | potency ≥27.5 units/mg (dried basis) |
| solubility water: 10 mg/mL (pH 2.0—2.5) | solubility - | solubility 0.01 M HCl: 20 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow | solubility 0.01 M HCl: 20 mg/mL, clear, colorless |
| quality 300 | quality - | quality - | quality - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?