Przejdź do
914
Sodium nitrite solution
Synonim(y):
Sodium nitrite preparation
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
618,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
MDL number:
Form:
solution
618,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
solution
Quality Segment
shelf life
Expiry date on the label.
IVD
for in vitro diagnostic use
concentration
100 mmol/L
application(s)
cytology
hematology
histology
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Na+].[O-]N=O
InChI
1S/HNO2.Na/c2-1-3;/h(H,2,3);/q;+1/p-1
InChI key
LPXPTNMVRIOKMN-UHFFFAOYSA-M
Application
For use in the Naphthol AS-D Chloroacetate Esterase and Naphthyl Acetate Esterase Procedures, Kits 91C and 91A.
Other Notes
0.1 mol/L
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)