Przejdź do
Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
KCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
74.55
Beilstein/REAXYS Number:
1711999
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Potrzebujesz pomocy? Nasz zespół doświadczonych naukowców chętnie Ci pomoże.
Pozwól nam pomócQuality Segment
concentration
0.1 M in H2O
SMILES string
[Cl-].[K+]
InChI
1S/ClH.K/h1H;/q;+1/p-1
InChI key
WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Potassium chloride solution
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.