Przejdź do
92835
Atto 550 NHS ester
BioReagent, suitable for fluorescence
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2590,00 zł
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
11 270,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352108
NACRES:
NA.25
MDL number:
eCl@ss:
32150326
Assay:
≥90.0% (HPLC), ≥90.0% (degree of coupling)
Form:
powder
2590,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
product line
BioReagent
Quality Segment
assay
≥90.0% (HPLC), ≥90.0% (degree of coupling)
form
powder
manufacturer/tradename
ATTO-TEC GmbH
λ
in ethanol (with 0.1% trifluoroacetic acid)
UV absorption
λ: 553.0-559.0 nm Amax
suitability
suitable for fluorescence
storage temp.
−20°C
Application
Atto fluorescent labels are designed for high sensitivity applications, including single molecule detection. Atto labels have rigid structures that do not show any cis-trans-isomerization. Thus these labels display exceptional intensity with minimal spectral shift on conjugation. Atto 550 NHS ester is a reagent used to label molecules such as proteins with the Atto 550 fluorescence probe. This probe may be used in the design of fluoresence resonance transfer (FRET) detection systems.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
289237246430730
description
BioReagent, suitable for fluorescence
description
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥90% (HPLC)
description
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥90% (HPLC)
description
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥90.0% (degree of coupling)
assay
≥90.0% (degree of coupling), ≥90.0% (HPLC)
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥90% (HPLC), ≥90% (degree of coupling)
assay
≥90.0% (degree of coupling), ≥90.0% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
form
powder
form
film
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
product line
BioReagent
product line
BioReagent
product line
-
product line
-
manufacturer/tradename
ATTO-TEC GmbH
manufacturer/tradename
ATTO-TEC GmbH
manufacturer/tradename
ATTO-TEC GmbH
manufacturer/tradename
ATTO-TEC GmbH
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)