Przejdź do
92860
Glyceryl trioleate
≥97.0% (TLC)
Synonim(y):
TG(18:1(9Z)/18:1(9Z)/18:1(9Z)), (9Z)9-Octadecenoic acid 1,2,3-propanetriyl ester, 1,2,3-Tri(cis-9-octadecenoyl)glycerol, Glycerol trioleate, Glycerol triolein, Oleic acid triglyceride, Oleic triglyceride, TG(18:1(9Z)/18:1(9Z)/18:1(9Z)), Triolein
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
473,00 zł
10 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
811,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(C17H33COOCH2)2CHOCOC17H33
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
885.43
UNSPSC Code:
41141833
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
204-534-7
Beilstein/REAXYS Number:
1718692
MDL number:
473,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
biological source
plant, synthetic
assay
≥97.0% (TLC)
form
liquid
composition
18:1, ~98%
bp
235-240 °C/18 mmHg (lit.)
solubility
chloroform: 0.1 g/mL, clear, colorless
density
0.91 g/mL (lit.)
functional group
ester
lipid type
neutral glycerides
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[H]C(COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O
InChI
1S/C57H104O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-40-43-46-49-55(58)61-52-54(63-57(60)51-48-45-42-39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)53-62-56(59)50-47-44-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h25-30,54H,4-24,31-53H2,1-3H3/b28-25-,29-26-,30-27-
InChI key
PHYFQTYBJUILEZ-IUPFWZBJSA-N
Application
  • Development of lipid-based SEDDS using digestion products of long-chain triglyceride for high drug solubility: Formulation and dispersion testing.: This study discusses the formulation of self-emulsifying drug delivery systems (SEDDS) using products from the digestion of glyceryl trioleate, aiming to enhance drug solubility and bioavailability (Desai et al., 2024).
  • Encapsulation and retention of chelated-copper inside hydrophobic nanoparticles: Liquid cored nanoparticles show better retention than a solid core formulation.: Research on encapsulating copper complexes in nanoparticles with glyceryl trioleate components to improve delivery and retention, comparing solid and liquid cores (Hervella et al., 2016).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
T7140T775241679
description
≥97.0% (TLC)
description
≥99%
description
~65%
description
analytical standard
biological source
synthetic, plant
biological source
plant (sunflower)
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
assay
≥97.0% (TLC)
assay
≥99%
assay
-
assay
≥98.5% (GC)
functional group
ester
functional group
ester
functional group
ester
functional group
ester
form
liquid
form
liquid (or Viscous Liquid, performed at room temperature)
form
liquid
form
-
solubility
chloroform: 0.1 g/mL, clear, colorless
solubility
-
solubility
-
solubility
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Glyceryl trioleate
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
awg
Temperatura zapłonu (°F)
626.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
330.0 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)