Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 300,00 zł |
500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1060,00 zł |
1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1710,00 zł |
Informacje o tej pozycji
300,00 zł
description
aminopeptidase substrate
Quality Segment
grade
puriss. p.a.
assay
99.7% (T)
form
crystalline
ign. residue
≤0.01% (as SO4)
pH
10.5-11.5 (25 °C, 10% in H2O)
useful pH range
7-9
pKa (25 °C)
8.1
bp
219-220 °C/10 mmHg (lit.)
mp
167-172 °C (lit.), 168-172 °C
solubility
water: soluble (678 g/l at 20 °C)
anion traces
chloride (Cl-): ≤5 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤5 mg/kg
cation traces
Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
λ
10 % in H2O
UV absorption
λ: 230 nm Amax: ≤0.6, λ: 260 nm Amax: ≤0.05, λ: 280 nm Amax: ≤0.04, λ: 430 nm Amax: ≤0.01
SMILES string
NC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C4H11NO3/c5-4(1-6,2-7)3-8/h6-8H,1-3,5H2
InChI key
LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- In the preparation of TAE buffer for TAE agarose gel used to run PCR products by gel electrophoresis
- As a component of sample buffer for SDS-PAGE
- In the preparation of IEC (ion-exchange chromatography) buffer
Other Notes
For precise applications, use a carefully calibrated pH meter with a glass/calomel combination electrode.
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 99.7% (T), puriss. p.a. | description anhydrous, free-flowing, Redi-Dri™, ≥99.9% | description BioUltra, Molecular Biology, ≥99.8% (T) | description Primary Standard and Buffer, ≥99.9% (titration), crystalline |
| assay 99.7% (T) | assay ≥99.9% | assay ≥99.8% (T) | assay ≥99.9% (titration) |
| grade puriss. p.a. | grade anhydrous | grade Molecular Biology | grade - |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 300 |
| form crystalline | form powder | form crystalline | form crystalline |
| solubility water: soluble (678 g/l at 20 °C) | solubility water: soluble (Water < 0.2%) | solubility H2O: 4 M at 20 °C, clear, colorless | solubility methanol: soluble 26 mg/mL at 25 °C, water: soluble (678 g/l at 20 °C), ethylene glycol: soluble 79.1 mg/mL at 25 °C |
| pH 10.5-11.5 (25 °C, 10% in H2O) | pH 7-9, 10.5-12 | pH 10.5-12.0 (25 °C, 4 M in H2O) | pH 10.5-12 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Trizma® base
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?