Przejdź do
93979
Umbelliferone
suitable for fluorescence indicator, ≥98.0% (HPLC)
Synonim(y):
7-Hydroxy-2H-1-benzopyran-2-one, 7-Hydroxycoumarin
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
577,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H6O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
162.14
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
EC Number:
202-240-3
Beilstein/REAXYS Number:
127683
MDL number:
Assay:
≥98.0% (HPLC)
Form:
crystals
577,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98.0% (HPLC)
form
crystals
mp
230 °C (dec.) (lit.), 230-234 °C
solubility
dioxane: soluble, ethanol: soluble
fluorescence
λex 325 nm; λem 452 nm in 0.1 M citrate pH 3.0
suitability
suitable for fluorescence indicator
SMILES string
Oc1ccc2C=CC(=O)Oc2c1
InChI
1S/C9H6O3/c10-7-3-1-6-2-4-9(11)12-8(6)5-7/h1-5,10H
InChI key
ORHBXUUXSCNDEV-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHL8009854826H24003
Umbelliferone phyproof® Reference Substance
PHL80098
Umbelliferone
description
suitable for fluorescence indicator, ≥98.0% (HPLC)
description
phyproof® Reference Substance
description
analytical standard
description
99%
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
99%
solubility
ethanol: soluble, dioxane: soluble
solubility
-
solubility
-
solubility
dioxane: soluble, ethanol: soluble
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
100
mp
230-234 °C, 230 °C (dec.) (lit.)
mp
230 °C (dec.) (lit.)
mp
230 °C (dec.) (lit.)
mp
230 °C (dec.) (lit.)
form
crystals
form
crystals
form
-
form
-
fluorescence
λex 325 nm; λem 452 nm in 0.1 M citrate pH 3.0
fluorescence
-
fluorescence
-
fluorescence
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Umbelliferone
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. Is this (93979) soluble in DMSO or just EtOH?
    1 answer
    1. This product is not tested for solubility in DMSO. However, various sources state this compound is soluble in DMSO. The exact concentration is not determined.