Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1120,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1120,00 zł
Quality Segment
assay
≥98.0% (HPLC)
form
liquid
mol wt
533.88 g/mol
concentration
1 mg/mL in H2O
color
colorless, very light green-yellow to dark green-yellow, very light yellow to dark yellow
pH
6.0-8.0 (25 °C)
solubility
DMF: soluble, H2O: soluble
density
1.00 g/cm3
fluorescence
λex 355 nm; λem 465 nm in TE buffer; DNA
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl.Cl.Cl.CN1CCN(CC1)c2ccc3[nH]c(nc3c2)-c4ccc5nc([nH]c5c4)-c6ccc(O)cc6
InChI
1S/C25H24N6O.3ClH/c1-30-10-12-31(13-11-30)18-5-9-21-23(15-18)29-25(27-21)17-4-8-20-22(14-17)28-24(26-20)16-2-6-19(32)7-3-16;;;/h2-9,14-15,32H,10-13H2,1H3,(H,26,28)(H,27,29);3*1H
InChI key
SMNPLAKEGAEPJD-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 1 mg/mL in H2O, ≥98.0% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description powder, BioReagent, suitable for cell culture, ≥98% (HPLC) | description suitable for fluorescence, ≥98.0% (HPLC) |
| assay ≥98.0% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98.0% (HPLC) |
| form liquid | form powder | form powder | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMF: soluble, H2O: soluble | solubility phosphate buffer: precipitates, water and ethanol: 10 mg/mL, H2O: 10 mg/mL | solubility water and ethanol: 10 mg/mL, H2O: 10 mg/mL | solubility water and ethanol: 10 mg/mL, H2O: soluble, ethanol: soluble |
| color colorless, very light yellow to dark yellow, very light green-yellow to dark green-yellow | color - | color - | color - |
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?