Przejdź do
94968
Polysucrose 40-fluorescein isothiocyanate conjugate
average mol wt 30,000-50,000
Synonim(y):
FITC-Polysucrose 40, Fluorescein isothiocyanate-Polysucrose 40 conjugate
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352108
form
powder
mol wt
average mol wt 30,000-50,000
fluorescence
λex 498 nm; λem 521 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0
Analysis Note
degree of substitution 0.003-0.015
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)