The material specification is 'powder or crystals', which means it can vary from batch to batch. Ascorbic acid can donate electrons, facilitating the reduction of protons (H?) to hydrogen gas (H?). Its ability to undergo oxidation makes it a suitable candidate for these hydrogen evolution reactions. This product has not been tested internally for this application. Given the high purity of this material, it is likely suitable, but this would need to be determined by the end user.
Przejdź do
Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
50 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 276,00 zł |
250 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 922,00 zł |
1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2930,00 zł 2197,50 zł |
Informacje o tej pozycji
276,00 zł
biological source
synthetic
Quality Segment
grade
biotech. grade
product line
BioUltra
assay
≥99.5% (RT)
form
powder or crystals
impurities
insoluble matter, passes filter test
ign. residue
≤0.05% (as SO4)
loss
≤0.05% loss on drying, 20 °C (HV)
color
white to off-white
pH
1.0-2.5 (25 °C, 1 M in H2O)
mp
190-194 °C (dec.)
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤20 mg/kg
cation traces
Al: ≤5 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Ca: ≤25 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
absorption
cut-off at 306 nm in H2O at 1 M
SMILES string
OC([C@]([C@@H](O)CO)([H])O1)=C(O)C1=O
InChI
1S/C6H8O6/c7-1-2(8)5-3(9)4(10)6(11)12-5/h2,5,7-10H,1H2/t2-,5+/m0/s1
InChI key
CIWBSHSKHKDKBQ-JLAZNSOCSA-N
Gene Information
human ... SLC23A2(9962)
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description BioUltra, ≥99.5% (RT) | description reagent grade, crystalline | description analytical standard | description FCC, FG |
| grade biotech. grade | grade reagent grade | grade analytical standard | grade FG, Fragrance grade |
| assay ≥99.5% (RT) | assay ≥98% ( with iodine, titration) | assay - | assay 99.0-100.5% (iodometric) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 300 |
| form powder or crystals | form crystalline | form solid | form powder or crystals, crystalline |
| solubility H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless | solubility water: soluble 50 mg/mL | solubility water: soluble 176 g/L at 20 °C | solubility water: soluble 176 g/L at 20 °C |
| pH 1.0-2.5 (25 °C, 1 M in H2O) | pH 1.0-2.5 (25 °C, 176 g/L in water) | pH 1.0-2.5 (25 °C, 176 g/L in water) | pH 1.0-2.5 (25 °C, 176 g/L in water) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-Ascorbic acid
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
The material is in powder or crystal form and whether it’s suitable for hydrogen evolution reaction (HER) measurements?