Przejdź do
95620
p-Xylenolphthalein
Synonim(y):
2′,5′,2″,5″-Tetramethylphenolphthalein
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H22O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
374.43
EC Number:
256-893-4
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
346799
MDL number:
form
powder
suitability
suitable for microscopy
SMILES string
Cc1cc(c(C)cc1O)C2(OC(=O)c3ccccc23)c4cc(C)c(O)cc4C
InChI
1S/C24H22O4/c1-13-11-21(25)15(3)9-19(13)24(20-10-16(4)22(26)12-14(20)2)18-8-6-5-7-17(18)23(27)28-24/h5-12,25-26H,1-4H3
InChI key
PXCIPOXPHMTCIL-UHFFFAOYSA-N
Application
p-Xylenolphthalein is related to phenolphthalein which is used as a pH change indicator.
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)