Przejdź do
95689
HEPES solution
1  M in H2O, for Molecular Biology, BufferFly
Synonim(y):
N-(2-Hydroxyethyl)piperazine-N′-(2-ethanesulfonic acid)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
902,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
MDL number:
902,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
concentration
1  M in H2O
useful pH range
6.8-8.2
SMILES string
OCCN1CCN(CCS(=O)(O)=O)CC1
InChI
1S/C8H18N2O4S/c11-7-5-9-1-3-10(4-2-9)6-8-15(12,13)14/h11H,1-8H2,(H,12,13,14)
InChI key
JKMHFZQWWAIEOD-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under HEPES solution
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)