Przejdź do
95729
D-(+)-Xylose
BioUltra, ≥99.0% (sum of enantiomers, HPLC)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
289,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
910,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3250,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H10O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
150.13
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-400-7
Beilstein/REAXYS Number:
1562108
MDL number:
289,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
product line
BioUltra
Quality Segment
assay
≥99.0% (sum of enantiomers, HPLC)
form
crystals
optical activity
[α]20/D +20.0±1°, 10 hr, c = 10% in H2O
impurities
insoluble matter, passes filter test
ign. residue
≤0.2% (as SO4)
loss
≤0.2% loss on drying, 110 °C
color
white
pH
4.0-6.0 (25 °C, 1 M in H2O)
mp
154-158 °C (lit.)
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
cation traces
Al: ≤5 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
λ
1 M in H2O
UV absorption
λ: 260 nm Amax: 0.2, λ: 280 nm Amax: 0.2
SMILES string
O[C@@H]1COC(O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C5H10O5/c6-2-1-10-5(9)4(8)3(2)7/h2-9H,1H2/t2-,3+,4-,5?/m1/s1
InChI key
SRBFZHDQGSBBOR-IOVATXLUSA-N
Application
D-Xylose, an aldopentose, is used as a feed stock to produce the non-caloric sweetener, xylitol and commercially valuable ethanol. D-Xylose may be used in intestinal function research to test for small intestinal malabsorption.
Biochem/physiol Actions
D-Xylose, a principle hemicellulosic sugar in plants and hardwoods, is a main building block for xylan.
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
X1500W360600X3877
description
BioUltra, ≥99.0% (sum of enantiomers, HPLC)
description
≥99% (HPLC)
description
≥99%
description
BioXtra, ≥99% (GC)
assay
≥99.0% (sum of enantiomers, HPLC)
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥99%
assay
≥99% (GC)
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
-
solubility
H2O: 1 M, clear, colorless
form
crystals
form
powder
form
-
form
powder
product line
BioUltra
product line
-
product line
-
product line
BioXtra
color
white
color
white
color
-
color
white
Still not finding the right product?
Explore all of our products under D-(+)-Xylose
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)