Przejdź do
95843
Potassium acetate solution
BioUltra, Molecular Biology, 5 M in H2O
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
542,00 zł
250 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1220,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3COOK
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
98.14
UNSPSC Code:
12161700
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3595449
542,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
Molecular Biology
Quality Segment
product line
BioUltra
form
liquid
concentration
5 M in H2O
impurities
DNases, none detected, RNases, none detected, insoluble matter, passes filter test, phosphatases, none detected, proteases, none detected
pH
7.0-9.0 (25 °C)
density
1.215 g/mL at 20 °C
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤5 mg/kg
cation traces
Al: ≤1 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Ba: ≤1 mg/kg, Bi: ≤1 mg/kg, Ca: ≤20 mg/kg, Cd: ≤1 mg/kg, Co: ≤1 mg/kg, Cr: ≤1 mg/kg, Cu: ≤1 mg/kg, Fe: ≤1 mg/kg, Li: ≤1 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤1 mg/kg, Mo: ≤1 mg/kg, Na: ≤1000 mg/kg, Ni: ≤1 mg/kg, Pb: ≤1 mg/kg, Sr: ≤1 mg/kg, Zn: ≤1 mg/kg
UV absorption
λ: 260 nm Amax: 0.04, λ: 280 nm Amax: 0.02
SMILES string
[K+].CC([O-])=O
InChI
1S/C2H4O2.K/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1
InChI key
SCVFZCLFOSHCOH-UHFFFAOYSA-M
Application
Potassium acetate 5M solution may be used as a stock to formulate precipitant solutions used in procedures such as the hanging-drop vapor diffusion crystallization protocol. Potassium acetate 5M solution may be used to prepare hypoosmotic media and in various DNA extraction protocols.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
P1222236497255785
description
BioUltra, Molecular Biology, 5 M in H2O
description
meets USP testing specifications
description
ACS reagent, ≥99.0%
description
99.98% trace metals basis
grade
Molecular Biology
grade
-
grade
ACS reagent
grade
-
concentration
5 M in H2O
concentration
-
concentration
-
concentration
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
product line
BioUltra
product line
-
product line
-
product line
-
form
liquid
form
crystalline
form
powder or crystals
form
powder or chunks
pH
7.0-9.0 (25 °C)
pH
7.0-9 (25 °C, 98.2 g/L)
pH
6.5-9.0 (25 °C, 5%)
pH
-
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. What is the pH of this solution 95843 Potassium Acetate 5M
    1 answer
    1. The pH of this product may range from 7.0-9.0 at 25 °C. This information is lot specific and reported in the product Certificate of Analysis. Please see the link below to review a sample or lot specific Certificate:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/95843#product-documentation
      Please see the link below to review the product datasheet:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/776/995/95843dat.pdf