Przejdź do
96286
Z-Gly-Pro-4-nitroanilide
≥99.0% (TLC), powder or crystals
Synonim(y):
Z-glycyl-L-proline-4-nitroanilide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
782,00 zł
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2740,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H22N4O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
426.42
NACRES:
NA.83
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4606381
782,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Z-Gly-Pro-4-nitroanilide, ≥99.0% (TLC)
Quality Segment
assay
≥99.0% (TLC)
form
powder or crystals
storage temp.
−20°C
SMILES string
[O-][N+](=O)c1ccc(NC(=O)[C@@H]2CCCN2C(=O)CNC(=O)OCc3ccccc3)cc1
InChI
1S/C21H22N4O6/c26-19(13-22-21(28)31-14-15-5-2-1-3-6-15)24-12-4-7-18(24)20(27)23-16-8-10-17(11-9-16)25(29)30/h1-3,5-6,8-11,18H,4,7,12-14H2,(H,22,28)(H,23,27)/t18-/m0/s1
InChI key
UTXSFKPOIVELPQ-SFHVURJKSA-N
General description
Substrate for prolyl endopeptidase
Application
Z-Gly-Pro-4-nitroanilide has been used as a supplement in hydrolysate solution for determining the prolyl endopeptidase inhibitory activity assay.
Biochem/physiol Actions
Z-Gly-Pro-4-nitroanilide is a substrate for prolyl endopeptidase (PEP).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
96270C7206
description
≥99.0% (TLC)
description
≥99.0% (TLC)
description
99%
assay
≥99.0% (TLC)
assay
≥99.0% (TLC)
assay
99%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
form
powder or crystals
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)