Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H16O9
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
268.22
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
assay
~80% (TLC)
form
crystals
impurities
~10% potassium chloride
SMILES string
OC[C@H]1O[C@@H](O[C@H](CO)C(O)=O)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C9H16O9/c10-1-3-5(12)6(13)7(14)9(17-3)18-4(2-11)8(15)16/h3-7,9-14H,1-2H2,(H,15,16)/t3-,4-,5-,6+,7+,9+/m1/s1
InChI key
DDXCFDOPXBPUJC-MTXRGOKVSA-N
Application
Firoin from Rhodothermus marinus, an extremolyte, may be used in the development of potential new formulations to enhance the stability of retroviral and adenoviral vectors.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?