Przejdź do
GHS316
Hematoxylin Solution, Gill No. 3
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
500 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
450,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41116124
NACRES:
NA.47
MDL number:
eCl@ss:
32039090
450,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
solution
Quality Segment
shelf life
Expiry date on the label.
IVD
for in vitro diagnostic use
concentration
6 g/L
application(s)
cytology
hematology
histology
storage temp.
room temp
Application
Gill formulation No. 3 may be used for cytology and/or histology as a progressive or regressive stain depending on length of staining time.. Used with hematoxylin and eosin staining.
Other Notes
6 g/L certified hematoxylin
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
GHS380GHS3128GHS332
description
-
description
-
description
-
description
-
concentration
6 g/L
concentration
6 g/L
concentration
6 g/L
concentration
6 g/L
application(s)
cytology
hematology
histology
application(s)
cytology
hematology
histology
application(s)
cytology
hematology
histology
application(s)
cytology
hematology
histology
form
solution
form
solution
form
solution
form
solution
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
-
Quality Level
500
Quality Level
500
Quality Level
500
Quality Level
500
IVD
for in vitro diagnostic use
IVD
for in vitro diagnostic use
IVD
for in vitro diagnostic use
IVD
for in vitro diagnostic use
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hematoxylin Solution, Gill No. 3
Piktogramy
Health hazardCorrosion
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - STOT RE 2 Oral
Narządy docelowe
Kidney
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
64-19-7
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)