Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1050,00 zł |
10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1830,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H9NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
187.19
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.52
PubChem Substance ID:
EC Number:
214-872-7
Beilstein/REAXYS Number:
6317
MDL number:
Assay:
≥98.0% (HPLC), ≥98.0% (TLC)
Form:
powder
1050,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócgrade
Molecular Biology
Quality Segment
assay
≥98.0% (HPLC), ≥98.0% (TLC)
form
powder
mol wt
187.19 g/mol
storage temp.
room temp
SMILES string
OC(=O)\C=C\c1c[nH]c2ccccc12
InChI
1S/C11H9NO2/c13-11(14)6-5-8-7-12-10-4-2-1-3-9(8)10/h1-7,12H,(H,13,14)/b6-5+
InChI key
PLVPPLCLBIEYEA-AATRIKPKSA-N
General description
3-Indoleacrylic acid (IAA) is a chemical used for the induction of gene transcription. This expression system requires that the gene of interest is cloned in plasmids containing the trpE promoter.
Application
Suitable for induction of gene transcription in systems controlled by the trpE promoter.
Biochem/physiol Actions
3-Indoleacrylic acid helps to block the mycelial growth of Neurospora crassa. As a result, the cells accumulate indoleglycerol phosphate, which influences the rate of tryptophan synthetase.
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| description powder | description BioReagent, ≥98% (HPLC) |
| assay ≥98.0% (HPLC), ≥98.0% (TLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. room temp | storage temp. room temp |
| mol wt 187.19 g/mol | mol wt 187.19 g/mol |
| grade Molecular Biology | grade Molecular Biology |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 3-Indoleacrylic acid
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?