Przejdź do
M9267
Myoglobin from equine heart
Isoelectric focusing marker, pI (1) 6.8, (2) 7.2
Synonim(y):
Myoglobin from horse heart
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 vial
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1340,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
41105336
EC Number:
309-705-0
NACRES:
NA.25
MDL number:
Form:
powder
1340,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
powder
pI 
(1) 6.8, (2) 7.2
storage temp.
−20°C
Application
Myoglobin from equine heart has been used as a pI marker in two-dimensional gel electrophoresis.
Biochem/physiol Actions
Myoglobin from equine heart is a protein which is used as a standard pI marker for isoelectric focussing experiments.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
M1882M6036C7150
description
Isoelectric focusing marker, pI (1) 6.8, (2) 7.2
description
≥90% (SDS-PAGE), essentially salt-free, lyophilized powder
description
≥95% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
description
BioReagent, suitable for GFC marker
form
powder
form
essentially salt-free, lyophilized powder
form
buffered aqueous glycerol solution
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
pI 
(1) 6.8, (2) 7.2
pI 
-
pI 
-
pI 
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Myoglobin from equine heart
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)