Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 694,00 zł |
400 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2010,00 zł |
Informacje o tej pozycji
694,00 zł
grade
Molecular Biology
Quality Segment
product line
BioReagent
form
liquid
technique(s)
RNA purification: suitable
pH
4.1-4.5 (25 °C)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Oc1ccccc1
InChI
1S/C6H6O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H
InChI key
ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... GABRA1(2554)
General description
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description Saturated with 0.01 M citrate buffer, pH 4.3 ± 0.2, BioReagent, Molecular Biology | description 5000 μg/mL in methanol, certified reference material | description ≥99% | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard |
| grade Molecular Biology | grade certified reference material, TraceCERT® | grade Halal, Kosher | grade pharmaceutical primary standard |
| technique(s) RNA purification: suitable | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) - | technique(s) - |
| Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 300, 400 | Quality Level - |
| form liquid | form - | form - | form - |
| pH 4.1-4.5 (25 °C) | pH - | pH - | pH - |
| product line BioReagent | product line TraceCERT® | product line - | product line - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Phenol solution
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
target_organs
Nervous system,Kidney,Liver,Skin
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
77-92-9
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?