Przejdź do
RABHRP1
HRP-conjugated Anti-Rabbit IgG Concentrate (Item I1)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 μL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
208,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160701
Clone:
-
Species reactivity:
-
Application:
—
Citations:
19
208,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
antibody product type
primary antibodies
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
Immunoglobulin G (IgG) belongs to the immunoglobulin family and is a widely expressed serum antibody. It consists of a gamma (γ) heavy chain in the constant (C) region. The monomeric 150 kDa structure of IgG constitutes two identical heavy chains and two identical light chains with molecular weight of 50 kDa and 25 kDa, respectively. The primary structure of this antibody also contains disulfide bonds involved in linking the two heavy chains, linking the heavy and light chains and resides inside the chains. IgG is further subdivided into four classes namely, IgG1, IgG2, IgG3, and IgG4 with different heavy chains, named γ1, γ2, γ3, and γ4, respectively.
Application
HRP-conjugated Anti-Rabbit IgG Concentrate (Item I1) has been used in Western Blotting and Immunohistochemistry.
Other Notes
This item is for RAB series CBEL ELISA kits.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
RABTYROEAP106PAQ132P
description
-
description
-
description
1 mg/mL (after reconstitution), Chemicon®
description
Chemicon®, from goat
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
-
antibody product type
primary antibodies
antibody product type
primary antibodies
antibody product type
secondary antibodies
antibody product type
secondary antibodies
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)